Documentos clave
BR362138
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
pear-shaped, cylindrical, former standard ASTM D96
Sinónimos:
ASTM, BLAUBRAND®, Centrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiales
borosilicate glass
cylindrical
pear-shaped
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 700 × g
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND 362138
Longitud
160 mm
Descripción general
Withstands RCF up to 700. Design, accuracy, etc. to meet ASTM ("American Society for Testing and Materials") specifications.
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1