BMSW3102A220
Benchmark Analytical Touch Screen Tx Series Balance
weighing capacity 220 g, resolution: 0.0001 g, AC/DC input 115 V
Sinónimos:
4place balance, internal calibration
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal platform
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W3102A-220
measuring range
linearity: ±0.0002 g
intervalo de medición de la capacidad de pesada
220 g, resolution: 0.0001 g
placa diám.
8 cm
Descripción general
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)