BMSW1000100
Accuris™ F1 Grade Calibration Weight
100 g
Sinónimos:
milligram calibration weight, top pan balance weight, top pan calibration
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W1000-100
Categorías relacionadas
Descripción general
- F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
- Works with all Accuris Lab balances
- Non-Magnetic Stainless Steel
- Includes a protective plastic case
Información legal
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)