BMSR2020PCR
Benchmark Tube holder for RotoMini Plus /RotoTherm Plus
to hold, 96 x 0.2 mL, 12 x PCR strips or one PCR plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Características
to hold 96 x 0.2 mL
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific R2020-PCR
Descripción general
96x0.2ml tube holder for RotoMini Plus and RotoTherm Plus
Aplicación
Mixing of samples in tubes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)