Documentos clave
BAH171220000
Cleanware pipette rinsing system
for 61 cm (24 in.) pipettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H17122-0000
Descripción general
  • Includes 46 cm (18 in.) pipette jar, basket and rinser
  • All parts are chemical and corrosion resistant low density polyethylene
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)