BAF367391000
SP Bel-Art® Economy Scoops
stainless steel, nominal capacity 1000 mL (34 oz)
Sinónimos:
Lab Scoop, spoon
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F36739-1000
L total
12 in. (305 oz)
bowl diam.
4.125 in. (105 mm)
capacidad nominal
1000 mL (34 oz)
Descripción general
Características y beneficios
- Reusable, high-quality scoops help reduce laboratory waste
- Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
- Useful in applications with limited salt exposure
- 304 grade stainless steel
- Autoclavable
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)