BAF188720000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, holds 120 x 16-20mm Tubes
Sinónimos:
polypropylene rack, tube holder
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold holds 120 x 16-20mm Tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18872-0000
H × L × width
3.5 in. (89 mm) × 13.25 in. (335 mm) × 10.25 in. (260 mm)
plataforma P
2.8125 in. (71 mm)
Descripción general
Características y beneficios
- Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
- Useful in clinical labs for storage of samples
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)