BAF187510160
Scienceware® POXYGRID® test-tube rack
Holds 60 x 10-13 mm tubes, blue
Sinónimos:
tube holder
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue
epoxy (coated steel)
Características
Holds 60 x 10-13 mm tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18751-0160
L × An × Al
17.5 cm × 11.4 cm × 6.4 cm
Categorías relacionadas
Descripción general
Temp. range: -370 to 250°F (-233 to 121°C). Has square holes, three decks, slotted-mesh bottom deck and reinforced edges.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)