BAF175750013
Snap Cap Vials
capacity 48 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
neck thread PUSH FIT
envase
pack of 144 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F17575-0013
capacidad
48 mL
tubo diám.
34 mm
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)