BAF169600000
SP Bel-Art® Truncated Style Acid/Solvent Bottle Carrier
to hold, one 4 Liter Bottle (1 gallon)
Sinónimos:
solvent bottle carrier
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold one 4 Liter Bottle (1 gallon)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F16960-0000
Al × Diám.
13.375 in. (350 mm) × 8 in. (200 mm)
Descripción general
Características y beneficios
- Cone style lid has a 16mm (5/8”) opening in the top for insertion of tubing; simplifies the transfer of liquids without pouring
- Truncated style lid permits pouring without the removal of the lid
- Designed to hold standard US reagent bottles
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)