Merck
B9807
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethanediol
99%
Sinónimos:
TPED, Benzopinacol
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2C(OH)C(C6H5)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
366.45
Beilstein:
2061947
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
mp
171-173 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22O2/c27-25(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)26(28,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,27-28H
Clave InChI
MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethanediol (TPED) is used as an active component of the initiation system in free radical polymerization.
  • It is used as a precursor to prepare 1-hydroxy-2-(p-tolylaminocarbonyloxy)-1,1,2,2-tetraphenylethane (HTTPE), a thermal iniferter for radical polymerization.
  • TPED can also be used as a protecting group for the boronic acids by converting them to stable boronic esters.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of well?defined polystyrene by radical polymerization using 1, 1, 2, 2?tetraphenyl?1, 2?ethanediol/feCl3/PPh3 initiation system.
Chen X P and Qiu K Y
Journal of Applied Polymer Science, 77(7), 1607-1613 (2000)
A novel thermal iniferter for radical polymerization.
Chen X P, et al.
European Polymer Journal, 36(8), 1547-1554 (2000)
Synthesis of well-defined poly (methyl methacrylate) by radical polymerization with a new initiation system TPED/FeCl3/PPh3.
Chen X P and Qiu K Y
Macromolecules, 32(26), 8711-8715 (1999)
1, 1, 2, 2-Tetraphenyl-1, 2-ethanediol: A new protecting group for the synthesis of cyclopropylboronic esters.
Pietruszka J and Witt A
Synlett, 2003(01), 0091-0094 (2003)