B67007
1-Bromo-3-fluorobenzene
≥99%
Sinónimos:
1-Fluoro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-fluorobenzene, m-Fluorophenyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
149-151 °C (lit.)
densidad
1.567 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Clave InChI
QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?