Merck
B27803
Sigma-Aldrich
5-(Benzyloxy)indole
95%
Sinónimos:
NSC 62895
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
223.27
Beilstein:
173532
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder
impurezas
5% various solvents of crystallization
mp
100-104 °C (lit.)
cadena SMILES
C(Oc1ccc2[nH]ccc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-4-12(5-3-1)11-17-14-6-7-15-13(10-14)8-9-16-15/h1-10,16H,11H2
Clave InChI
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Reactant in regio- and stereoselective morpholine-catalyzed direct C-3 alkenylation with α,β-unsaturated aldehydes
  • Reactant in selective debenzylation of protective groups using SiliaCat-palladium under mild reaction conditions
  • Reactant in metal-free Friedel-Crafts alkylation reactions
  • Reactant in preparation of protein kinase (PKC) inhibitors
  • Reactant in preparation of indole/quinoline carbothioic acid amide derivatives
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Jeff DeFalco et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(23), 7076-7079 (2010-10-23)
5-Benzyloxytryptamine 19 was found to act as an antagonist of the TRPM8 ion-channel. For example, 19 had an IC(50) of 0.34 μM when menthol was used as the stimulating agonist. Related commercially-available tryptamine derivatives showed diminished, or no antagonist activity