Merck
ALD00178
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4F2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
178.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n/D 1.476
densidad
1.421 at 25 °C
cadena SMILES
FC1=CC=CC=C1S(=O)(F)=O
InChI
1S/C6H4F2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
Clave InChI
ODVXTZVBPYPQLJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
106.67 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.