ALD00006
Sodium bis(2-hydroxy-2-methylbutyrato)oxochromate(V)
Sinónimos:
2-Hydroxy-2-methyl-butanoic acid chromium complex
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
340-350 °C
cadena SMILES
[O-][Cr]1(O2)(OC(C(C)(CC)O1)=O)OC(C)(CC)C2=O.[Na+]
InChI
1S/2C5H9O3.Cr.Na.O/c2*1-3-5(2,8)4(6)7;;;/h2*3H2,1-2H3,(H,6,7);;;/q2*-1;+4;+1;-1/p-2
Clave InChI
NIZKSTMLMALTGU-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Two-Phase Synthesis of (−)-Taxuyunnanine D
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)