Merck
A66308
Sigma-Aldrich
4-Aminomorpholine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
102.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4772 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
Clave InChI
MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)