Merck
A26403
Sigma-Aldrich
mono-Methyl adipate
99%
Sinónimos:
Adipic acid monomethyl ester, Monomethyl adipate
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C(CH2)4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
1766411
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
162 °C/10 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
densidad
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)