95755
m-Xylylene diisocyanate
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzene
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
liquid
bp
88-90 °C/0.02 mmHg (lit.)
densidad
1.202 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
RTTZISZSHSCFRH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)