940178
Manganese (II) sulfate monohydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Manganese(2+) sulfate monohydrate, Manganous sulfate monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
(Complexiometric EDTA)
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder or crystals
solubilidad
water: soluble
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤20 ppm
trazas de catión
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤10 ppm
Na: ≤30 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Si: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
cadena SMILES
O=S(=O)=[Mn](=O)=O.O
InChI
1S/Mn.O2S.H2O.2O/c;1-3-2;;;/h;;1H2;;
Clave InChI
MRYSNXLUGGWGNC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Synthesizing LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 cathode materials for Lithium-ion batteries using co-precipitation method.
- Synthesis of layered Li–excess nickel–manganese oxides (LLNMO) via a coprecipitation method using precursor salts of NiSO4·6H2O and MnSO4·H2O.
- Creation of zirconium-doped lithium-rich layered oxide materials with porous hollow structure using salt precursors of NiSO4·6H2O, CoSO4·7H2O, and MnSO4·H2O.
- Addition to the electrolyte solution for depositing a porous Ni-P alloy thin film using an electroless process to improve the film′s properties and create an embedded resistor with enhanced electrical resistance, suitable for specific resistance values in electronic applications.
Características y beneficios
- Tested with ICP for confirming the requirements of purity (<=1000 ppm)
- Minimum heavy metal contents in ppm level (<=10 ppm)
- water soluble
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)