937819
Methoxy-poly(ethylene glycol) amine-block-poly-L-lysine hydrobromide
PEG average Mn 2000, PLLA average Mn 5000
Sinónimos:
Block copolymer, Drug delivery polymer, Polymeric micelles, Tissue engineering, Tumor imaging, mPEG-amine2k -PLL5k, mPEGNH2-PLL
About This Item
Productos recomendados
Formulario
chunks
Nivel de calidad
mol peso
PEG average Mn 2000
PLLA average Mn 5000
color
white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COCCOCCNC(C(CCCC[NH3+])N[H])=O.[Br-]
InChI
1S/C11H25N3O3.BrH/c1-16-8-9-17-7-6-14-11(15)10(13)4-2-3-5-12;/h10H,2-9,12-13H2,1H3,(H,14,15);1H
Descripción general
Aplicación
*Targeted drug delivery application
*Protein coatings and tissue culture
Características y beneficios
*Amine functional group at the side chain enables further rapid functionalization
*Cationic poly(L-lysine) has excellent DNA and RNA condensation property
*Biodegradable, biocompatible and water soluble
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)