Merck
936405
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-Cit-PAB-OH
≥95%
Sinónimos:
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-ornithinamide, L-Ornithinamide, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H39N5O6
Número de CAS:
Peso molecular:
601.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC(C=C1)=CC=C1NC([C@H](CCCNC(N)=O)NC([C@H](C(C)C)NC(OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)=O)=O)=O
InChI
InChI= 1S/C33H39N5O6/c1-20(2)29(38-33(43)44-19-27-25-10-5-3-8-23(25)24-9-4-6-11-26(24)27)31(41)37-28(12-7-17-35-32(34)42)30(40)36-22-15-13-21(18-39)14-16-22/h3-6,8-11,13-16,20,27-29,39H,7,12,17-19H2,1-2H3,(H,36,40)(H,37,41)(H,38,43)(H3,34,35,42)/t28-,29-/m0/s1
Aplicación
This is a cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
EGFR Targeted Cetuximab-Valine-Citrulline (vc)-Doxorubicin Immunoconjugates- Loaded Bovine Serum Albumin (BSA) Nanoparticles for Colorectal Tumor Therapy
Ye Z, et al.
International journal of nanomedicine, 26, 2443-2459 (2021)
Cryptophycin-55/52 based antibody-drug conjugates: Synthesis, efficacy, and mode of action studies
Lai Q, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 199, 112364-112364 (2020)