93578
Poly(L-lactide)
viscosity ~1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Sinónimos:
L-Lactide polymer, PLA, Poly(L-Lactic acid)
About This Item
Productos recomendados
descripción
ester terminated
Formulario
solid
mol peso
Mn 59,000
Mw 101,000
marco temporal de la degradación
>3 years
impurezas
<0.5% water
viscosidad
~1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Mw/Mn
<1.8
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.