934739
Sodium manganese oxide
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinónimos:
Manganese oxide cathode, Sodium-ion battery cathode
About This Item
Productos recomendados
Materiales
aluminum substrate
Nivel de calidad
grado
battery grade
descripción
2.5 V vs Na/Na+
Application: Battery Manufacturing
Ensayo
≥98%
Formulario
sheet
composición
Active material loading 8.6 mg/cm2 ± 5%
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamaño
5 in. × 10 in.
grosor
16 μm , aluminum current collector
25-50 μm
72-80 μm , excluding current collector
tamaño de partícula
1-2 μm (active material characteristic)
capacidad
0.90 mAh/cm2±5 % (Areal capacity)
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)