Merck
932140
Sigma-Aldrich
PXZ-DPS
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
10,10′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(10H-phenoxazine)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H24N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
580.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
grado
sublimed grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
energy gap
0.08 eV (delta EST)
descripción
2.8 eV (Eg: HOMO-LUMO gap)
pérdida
0.5% TGA, > 220 °C (weight loss)
solubilidad
toluene: soluble
fluorescencia
λem 507 nm±10 nm (PL)
Energía orbital
HOMO - 5.59 eV 
LUMO - 2.79 eV 
Aplicación
Dopant for Green TADF OLED, with a EQE of 17.5%.
PXZ-DPS can serve as an emitter or host material in OLEDs. Its unique molecular structure and photophysical properties contribute to efficient light emission and good device performance. It can be used as a donor material or incorporated in the active layer of organic photovoltaics (OPVs) devices. It can also be utilized in studies for the development of fluorescent chemosensors for detecting specific analytes or ions.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Efficient blue organic light-emitting diodes employing thermally activated delayed fluorescence.
Zhang Q, et al.
Nature Photonics, 8, 326-332 (2014)
Recent progress of green thermally activated delayed fluorescent emitters
Im Y, et al.
Journal of information display, 18, 101-117 (2017)