Merck
930857
Sigma-Aldrich
Ni(bpy)Cl2
Sinónimos:
[Bipyridine]nickel(II) dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8Cl2N2Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
285.78
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.21
form
powder
Quality Level
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[Ni]1([N]2=CC=CC=C2C3=CC=CC=[N]31)Cl
Application
Ni(bpy)Cl2 is a nickel catalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Alexis L Gabbey et al.
Organic letters, 24(17), 3173-3178 (2022-04-27)
The transition-metal-catalyzed α-arylation of secondary amides remains a synthetic challenge due to the presence of a free N-H bond. We report a strategy to synthesize secondary α-aryl amides via a Ni-catalyzed reductive arylation of redox-active N-hydroxyphthalimide (NHP) esters of malonic