Merck
930407
OMNI Probe Molybdenum 4-Post Lift-Out Grid
pack of 25 (per vial)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.24
UNSPSC Code:
41111761
Diam.:
3 mm
Packaging:
pack of 25 (per vial)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pack of 25 (per vial)
diam.
3 mm
General description
Custom Mo 4-post lift-out grids for in-situ lift-out. Include multiple indexed mounting locations, two with vertical bars attachment surfaces and two with “V” shaped alignment surfaces. Sides have lower profile for easier access to outermost posts.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
930407-1EA04065268978023