92768
(Trimethylsilyl)methylamine
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
(Aminomethyl)trimethylsilane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.416
bp
92-94 °C (lit.)
densidad
0.771 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
C[Si](C)(C)CN
InChI
1S/C4H13NSi/c1-6(2,3)4-5/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
YVWPNDBYAAEZBF-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?