926906
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, PEI functionalized
Sinónimos:
Mesoporous silica
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
tamaño de poro
30 Å pore size
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- water treatment
- gas processing
- supported catalysis
- drug delivery
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)