926639
Upconversion Nanoparticles
NaYF4:Yb,Tm@NaYF4, Oil soluble core shell, 980 excitation, blue light
Sinónimos:
UCNPs
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
concentración
5 mg/mL in cyclohexane
grupo activo de la matriz
oleic acid surface treatment
tamaño de partícula
30 nm±5 nm
fluorescencia
λex 980 nm (blue)
λem 360 nm
-450 nm
-470 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Applications include:
Fluorescent microscopy
Deep-tissue bioimaging
Nanomedicine
Optogenetics
Security labelling
Volumetric display
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)