926094
(R)-RUCY™-XylBINAP
Takasago
Sinónimos:
RuCl[(R)-daipena][(R)-xylbinap]
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
[Ru+]c9c(ccc(c9)OC)C(N)([C@H](N)C(C)C)c%10ccc(cc%10)OC.P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3.[Cl-]
InChI
1S/C52H48P2.C19H25N2O2.ClH.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-
Clave InChI
VBDGCLWXZBVBHR-LOJLRZLHSA-M
Aplicación
Información legal
For research and development purposes only. PCT/JP2010/072838
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)