Merck
924555
Sigma-Aldrich
Dimethyl phosphate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H7O4P
Número de CAS:
Peso molecular:
126.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
grupo funcional
phosphate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[P](=O)(OC)(OC)O
InChI
1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4)
Clave InChI
KKUKTXOBAWVSHC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)