924091
Alkyne-a-TCO
Sinónimos:
(R,E)-1-(2-(Prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)cyclooct-4-en-1-ol, 5-ax-Hydroxy-5-eq-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)-trans-cyclooctene, Clickable axial 5-hydroxy-trans-cyclooctene
About This Item
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Nivel de calidad
grupo funcional
(Alkyne)
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Other new a-TCOs:
- NHS ester-a-TCO (924075)
- TAMRA-a-TCO (924083)
- Alkyne-a-TCO (924091)
- Amine-a-TCO (924113)
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)