923001
TpOx-Ph-m-Me
Sinónimos:
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(m-tolyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Productos recomendados
descripción
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Nivel de calidad
temperatura de transición
crystalline phase to discotic phase 115 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase 190 °C (heating)
solubilidad
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.6 mg/mL, DMSO < 0.33 mg/mL, DCM > 1 mg /mL)
λmáx.
270 nm in ethyl acetate
εmax
133,000 M-1cm-1
fluorescencia
λem 463 nm, quantum yield 0.56 (pSS(nm) = 193; Fluorescence lifetime (ns) = 5.15)
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.