922897
[Ir(ppy)2(5,5′-Me2bpy)]PF6
≥95%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Ir+]741([NH]8=C(c9c7cccc9)C=CC=C8)([NH]5=CC=CC=C5c6c4cccc6)[NH]2=CC(=CC=C2C3=CC=C(C=[NH]31)C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C12H12N2.2C11H8N.F6P.Ir/c1-9-3-5-11(13-7-9)12-6-4-10(2)8-14-12;2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-7(2,3,4,5)6;/h3-8H,1-2H3;2*1-6,8-9H;;/q;;;-1;+1
Clave InChI
JFNHYYZGRBJZIH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)