921017
Silver (I) Acetate
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Silver acetate, Acetic acid silver salt
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder
cadena SMILES
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)