920541
tert-Butyl 1-oxa-4,9-diazaspiro[5.6]dodecane-9-carboxylate
Sinónimos:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(OC(N1CCCC2(CC1)CNCCO2)=O)C
InChI
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-8-4-5-14(6-9-16)11-15-7-10-18-14/h15H,4-11H2,1-3H3
Clave InChI
NOJWQZFPWYJJKE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Similar to CH4979588668
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)