916404
Nitrato de plata
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Sal de plata (I) del ácido nítrico
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.8 (vs air)
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a lithium storage material for lithium-ion batteries due to its lithiation/delithiation behavior.
- To fabricate Ag decorated rGO electrocatalyst for the oxygen reduction reaction in zinc air batteries.
- As an electron sacrificial reagent for overall water splitting reaction.
- As a precursor to tune the shape of gold nanoparticles.
- To prepare silver vanadium oxide cathode material for batteries.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)