Documentos clave
915645
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 200 nm particle size
Sinónimos:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
Nivel de calidad
tamaño de partícula
200 nm
tamaño de poro
non-porous
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt..
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 7083-7090 (2007)