Documentos clave
915203
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPCL-L
Sinónimos:
Formulation kit, NanoFabTx
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
aplicaciones
advanced drug delivery
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
NanoFabTx reagent, PEGPCL-L is a component of our NanoFabTx PEG-PCL drug formulation screening kit (918881), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PEGPCL-L is a pegylated polycaprolactone (PCL) polymer, which is an FDA approved biodegradable polymer for biomedical and pharmaceutical applications, widely used as drug delivery systems.
Aplicación
NanoFabTx reagent, PEGPCL-L can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEG-PCL drug formulation screening kit (918881).
Información legal
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)