Documentos clave
913510
Sigma-Aldrich
Zirconium oxide nanofibers
Sinónimos:
Nanofibrous inorganic powder structure, Zirconium dioxide nanofibers, ZrO2
About This Item
Fórmula lineal:
ZrO2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
nanofiber
Nivel de calidad
Fibra: diám. × L
200-800 nm ± 100 nm × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
superficie
20-30 m2/g
Tamaño del cristalito principal
(monoclinic and tetragonal
Typical Size of Crystallites: ∼8-13 nm)
cadena SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Clave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Zirconium oxide has applications in electro ceramics, catalysts, catalyst support, piezoelectric crystals, oxygen sensors, abrasives, thermal barrier coating, fireproof materials, ion conductors, buffer layers for growing superconductors, materials for high temperature chemical processes, and inorganic separators.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.