909416
Fluorinated VHL spy molecule 1
Sinónimos:
(2S,4R)-1-(3,3-Dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)-3-(trifluoromethyl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
ligand
VH032 derivative
Formulario
solid
cadena SMILES
O=C([C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(CC(C)(C)C)=O)NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C(C(F)(F)F)=C2
Aplicación
The E3 ligase VHL is of growing interest for targeted protein degradation, and these spy molecules will facilitate the identification of novel VHL ligands and VHL-based degraders.
Otras notas
Structure-guided design and optimization of small molecules targeting the protein-protein interaction between the von Hippel-Lindau (VHL) E3 ubiquitin ligase and the hypoxia inducible factor (HIF) alpha subunit with in vitro nanomolar affinities.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)