908444
DPZ
95%
Sinónimos:
5,6-Bis(5-methoxythiophen-2-yl)pyrazine-2,3-dicarbonitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
(Powder or Solid or Chunks)
idoneidad de la reacción
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(ccc1c2nc(c(nc2c3[s]c(cc3)OC)C#N)C#N)OC
Clave InChI
WQXPYUMSZUPSEU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)