906026
Germanane
Sinónimos:
Germanium hydride, Germanium monohydride, Germylidyne
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
cadena SMILES
[GeH4]
InChI
1S/GeH/h1H
Clave InChI
ROUHNNRKLNITEM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)