904899
Spiro[9H-fluorene-9,9′-[9H]xanthene]-2,7-diamine
Sinónimos:
N,N,N′,N′-tetrakis(4-methoxyphenyl)spiro[fluorene-9,9′-xanthene]-2,7-diamine, X59
About This Item
Productos recomendados
description
Band gap: Eg = 3.05 eV (lit)
Hole Mobility: 5.5 x 10-5 cm2/Vs (lit)
assay
≥98%
form
powder
color
yellow
conductivity
1.9 x 10-4 S/cm (lit)
orbital energy
HOMO -5.15 eV
LUMO -2.10 eV
SMILES string
N(c%10ccc(cc%10)OC)(c9ccc(cc9)OC)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)N(c8ccc(cc8)OC)c7ccc(cc7)OC)C42c5c(cccc5)Oc6c4cccc6
InChI key
PDGJIZDXBRVKBB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.