Merck
904155
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-3,4,4,4-d4 solution
1 mg/mL in water, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4D4H3O3Na
Peso molecular:
130.11
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solution
concentración
1 mg/mL in water
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C(C(O)([2H])CC(O[Na])=O)([2H])[2H]
Envase
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)