Merck
902195
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane-3,3,3-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CD3CH2CH2I
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
cambio de masa
M+3
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)