901669
Electroless silver plating solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
liquid
color
colorless
pH
>10
Descripción general
A silver plating solution for depositing thin uniform layers of bright silver by an electroless immersion process. The process operates by an electroless displacement of base metals by silver brought about by a difference in the EMF potentials. The product is designed to produce a bright silver plating on copper, brass and copper alloys with excellent adhesion. Plating occurs on other metals with varying degrees of adhesion.
- Operating temperature: 90 °C
- Plating time: 5-10 minutes
- Tank: Pyrex glass
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?