Merck
901130
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-azidoethoxy)ethane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12N6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Formulario
liquid
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.47
densidad
1.15 g/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H12N6O2/c7-11-9-1-3-13-5-6-14-4-2-10-12-8/h1-6H2
Clave InChI
OHZGAFKSAANFAS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)