Merck
901062
Sigma-Aldrich
Pinacol (dichloromethyl) boronate
≥95%
Sinónimos:
1,3,2-Dioxaborolane, 2-(dichloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Dichloromethyl pinacol boronate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13BCl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
210.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
índice de refracción
n/D 1.4511
densidad
1.1423
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C7H13BCl2O2/c1-6(2)7(3,4)12-8(11-6)5(9)10/h5H,1-4H3
Clave InChI
GQFQFYFLABSDDS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Pinacol (dichloromethyl) boronate is a general reagent that was employed by Prof. Greg C. Fu and coworkers to achieve the iterative synthesis of asymmetric (secondary) alkyl boronate esters. These can be further derivatized through a growing suite of chemical transformations developed in the last decade (cross coupling, oxidation, amination, halogenation) that proceed with stereochemical fidelity.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
A general, modular method for the catalytic asymmetric synthesis of alkylboronate esters.
Schmidt J, et al.
Science, 354(6317), 1265-1269 (2016)