900921
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 2,000, PLGA Mn 3,000, lactide:glycolide 50:50
Sinónimos:
PEG-PLGA, Polyethylene glycol, mPEG-b-PLGA
About This Item
Productos recomendados
Formulario
crystals
Nivel de calidad
cociente alimentación
lactide:glycolide 50:50
mol peso
PEG average Mn 2,000
PLGA Mn 3,000
impurezas
≤5000 ppm (residual monomer by GC)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)